Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Band für Schutzbeschriftungssystem
Artikelnummer. 10373241 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
1,5 in.
2 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 Stück
Menge:
2/Pckg.
3/Packung
Artikelnummer. 10373241
Marke: Bel-Art™ F134530020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Band zur Verwendung mit Bel Art Scienceware Schutzetikettiersystem (Kat.-Nr. 1186750)
Das durchsichtige Klebeband schützt Etiketten vor Lösungsmitteln aus Tiefkühlgeräten und Autoklaven sowie vor Säuren, Alkalien und organischen Lösungsmitteln. Testergebnisse beweisen, dass das Klebeband sicher und ohne Verfärbungen haften bleibt, nachdem es für 40 Minuten bei 125 °C (258 °F) autoklaviert wurde sowie nach einer Woche in flüssigem Stickstoff bei -196 °C (-321 °F). Alle Klebebandgrößen sind 1 Thou (0.001 in.) dick mit 1 Thou (0.001 in.) Acrylklebestoff.
  • Durchsichtiges Klebeband aus Polypropylen mit hoher Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit bietet eine große Vielseitigkeit für hochbelastende Anwendungen im Labor
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Acryl
Farbe Durchsichtig
Display Consignment
Ausführung Semi-gloss
Format Klebeband
Material Polypropylen
Printable Sides Top
Print Technology Ink Jet
Produkttyp Schutzband für die Laborkennzeichnung
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Schutz von Etiketten unter höchst anspruchsvollen Laborbedingungen, geeignet für den Einsatz im Autoklaven
Größe 2 in.
Dicke (angloamerikanisch) 1 mil
Dimensions (LxW) 32.9 m x 51 mm
Länge (angloamerikanisch) 36 yd. (2,01 m)
Länge (metrisch) 32.9 m
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 51 mm