Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC4 Universal-Standzentrifuge
Verarbeiten Sie die optimale Kapazität für kleinere und mittlere Blutverarbeitungseinrichtungen. Die Zentrifuge kann 4 bis 8 Blutbeutelsysteme in verschiedenen Beutelkonfigurationen zentrifugieren.
22872.00 €
Spezifikation
Reglertyp | Mikroprozessor über Easycontrol II |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) | 96 x 68 x 72 cm (37,8 x 26,8 x 28,3 in.) |
Produktlinie | Sorvall™ |
Gekühlt | FCKW-frei |
Nettogewicht | £ 631 (286 kg) |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11826360
|
Thermo Scientific™
75004473 |
230 V / 50 Hz | N/A | ||||||
Beschreibung
Verarbeiten Sie optimale Kapazitäten für kleine und mittlere Blutverarbeitungszentren mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ RC4 Low-Speed-Standzentrifuge. Die Zentrifuge kann bis zu 8 Blutbeutelsysteme in verschiedenen Konfigurationen verarbeiten. Das flexible Zubehörsystem ermöglicht die Zentrifugation von 2fach- bis 5fach-Blutbeutelsystemen mit integrierten Leukoreduktionsfiltern vieler verschiedener Typen. Das Spitzengerät RC-4 ist durch seine Vielseitigkeit eine Klasse für sich.
Hoher Durchsatz und Vielseitigkeit
- Einsatz verschiedener Rotoren für Anwendungsflexibilität
- Der leistungsfähige Induktionsmotor und ein optionaler Ausschwingrotor (der DoubleSpin-Becher aufnehmen kann) bieten hohe RZBs und ein großes Fassungsvermögen für die gebräuchlichsten Probenformate.
- Außergewöhnliches Fassungsvermögen für alle gebräuchlichen Probenformate wie 15 ml und 50 ml Zellkulturröhrchen u.v.a. Durch das breite Rotorsortiment eignet sich die Zentrifuge für Anwendungen in Laboren der Biochemie, Biotechnologie, Mikrobiologie, Pharmazeutik und Blutverarbeitung.
Sicherer Betrieb
- Die RC-4 erfüllt die strengen Bestimmungen internationaler Sicherheitsnormen. Sie bietet eine große Auswahl unabhängig getesteter aerosoldichter Rotoren, die strenge internationale Bestimmungen zur Bakterien- und Viren-Biosicherheit einhalten.
Optimale Laufstabilität
- Das Thermo Scientific™ SMARTspin™ Unwuchterkennungssystem bremst das Gerät bei Erkennung übermäßig hoher Unwuchten (z. B. aufgrund undichter Röhrchen) automatisch ab.
- Die zuverlässige Unwuchterkennung ermöglicht die sichere Zentrifugation auch größerer Ausschwingrotoren mit bis zu 30 g Unwucht.
Anwenderfreundlich
- Die EASYcontrol™ II Soft-Touch-Folientastatur befindet sich auf der Gerätevorderseite und ist bequem erreichbar
- Problemloses Öffnen und Schließen mit der Soft-Touch-Deckelarretierung
- Mit den einfachen Bedienelementen lassen sich bis zu 9 Protokolle abrufen
Hauptmerkmale
- Großes Fassungsvermögen: 4 x 1.000 ml-Flaschen, 8 x 500 ml-Blutbeutel oder 4 bis 8 Standard-Mikrotiterplatten
- Schnelle Zentrifugation und hoher Durchsatz bei 4 l Low-Speed-Zentrifugen
- Unerreichte RZBs mit Festwinkelrotoren für bakterielle, Zellkultur- und allgemeine Pellet-Anwendungen
- Anwendersicherheit: Treffen Sie Ihre Wahl aus 4 aerosoldichten Rotoren, die Proben von 1,5 bis 1.000 ml aufnehmen können.
- Der HIGHplate™ Rotor kann DNA-/RNA-Filterplatten bis zu 85 mm Höhe zentrifugieren.
- Optimale Laufstabilität mit der SMARTspin™ Unwuchterkennung
- Geringerer Wartungsaufwand durch bürstenlosen Induktionsmotor
- Äußerst geräuscharmer Betrieb (Geräuschpegel unter 58 dBA)
Erforderlich:
Rotor (gesondert erhältlich)
Spezifikation
Mikroprozessor über Easycontrol II | |
Sorvall™ | |
£ 631 (286 kg) | |
Zentrifuge | |
10.000 U/min | |
In 37,8 . | |
Optimale Laufstabilität mit der SMARTspin*-Unwuchterkennung | |
72 cm | |
In 26,8 . | |
Entworfen und getestet nach EN 61 010-1, EN 61 010-2-020, EN 50 081-1, EN 50-082-1CSA | |
9/9 |
96 x 68 x 72 cm (37,8 x 26,8 x 28,3 in.) | |
FCKW-frei | |
-9 bis +40 °C | |
4x 1.000 ml- oder 8x 500 ml-Blutbeutel oder 4x 8 Mikrotiterplatten | |
15320 x G | |
96 cm | |
In 28,3 . | |
CCIR, 25FPS , 2:1 Interlace | |
68 cm | |
Sorvall* RC-4 Universal-Standzentrifuge |