Learn More
Macherey-Nagel™ ALUGRAM Xtra-Fertigfolien Nano-SILGUR UV254 mit Konzentrierungszone Format:
HPTLC aluminum sheets with unmodified silica gel (SiOH) and concentrating zone (kieselguhr, diatomaceous earth or diatomite).
Marke:  Macherey-Nagel™ 818442
Artikelnummer. 12720853
  • 243.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
HPTLC aluminum sheets with unmodified silica gel (SiOH) and concentrating zone (kieselguhr, diatomaceous earth or diatomite).
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 10 μm
25er-Packung
UV254
∼500 m2/g
10 x 10 cm
60 Å
Aluminiumblech
0,75 ml/g
0,02 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ ALUGRAM Xtra-Fertigfolien Nano-SILGUR UV254 mit Konzentrierungszone Format: > Plattengröße:100 x 100mm