Learn More
Bandelin Electronic™ Sonorex™ Ultraschallbad aus Edelstahl
Sorgt für eine intensive und dennoch schonende Reinigung technischer Teile. Die Bandelin Electronic™ Sonorex™ Ultraschallbäder der Super RK-Serie verfügen über Tanks und tropfsichere Gehäuse aus Edelstahl.
769.00 € - 3075.00 €
Spezifikation
Material Edelstahl
Spannung 230 V
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reinigung von technischer Glasware, Analysensieben, medizinischen Instrumenten, Metallteilen, elektronischen Bauteilen, zum Entgasen, Emulgieren, zur Probenvorbereitung, Reaktionsbeschleunigung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10550102
Unterlagen ansehen
Bandelin Electronic™
301
3 l
1250.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10569141
Unterlagen ansehen
Bandelin Electronic™
329
0,9 l
769.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10798211
Unterlagen ansehen
Bandelin Electronic™
311
1,8 l
1125.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10776871
Unterlagen ansehen
Bandelin Electronic™
322
28 l
3075.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10186811
Unterlagen ansehen
Bandelin Electronic™
277
13,5 l
2840.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10039290
Unterlagen ansehen
Bandelin Electronic™
306
5,6 l
1430.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht eine intensive und dennoch schonende Reinigung technischer Teile.Bandelin Electronic™ Sonorex™ Ultraschallbäder der Super RK-Serie verfügen über Tanks und tropfsichere Gehäuse aus Edelstahl.
  • SweepTec™ für permanente Schallfeldschwingung
  • LCT-Wandler mit 36 kHz Arbeitsfrequenz
  • Alle Geräte tragen die CE-Kennzeichnung.
  • Schutzgrad: IP 32
  • Zeitschaltuhr für 1 bis 15 Minuten oder Dauerbetrieb
  • Sehr gut für technisches Glas, Analysesiebe, medizinische Geräte, Metallteile, elektronische Bauteile sowie Geräte für die Entgasung, Emulgierung und Probenvorbereitung geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
230 V
Zur Reinigung von technischer Glasware, Analysensieben, medizinischen Instrumenten, Metallteilen, elektronischen Bauteilen, zum Entgasen, Emulgieren, zur Probenvorbereitung, Reaktionsbeschleunigung
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bandelin Electronic™ Sonorex™ Ultraschallbad aus Edelstahl