Learn More
Ansell™ Solvex™ Premium aus Nitril, rot
Bietet höhere Festigkeit und überlegene chemische Beständigkeit. Die roten Nitril-Eintauchhandschuhe Ansell Edmont™ Solvex™ der Serie 37-900 setzen neue Maßstäbe für die mechanische Leistung mit unübertroffener Abrieb- und Durchstichfestigkeit – fast doppelt so viel wie das aktuelle führende Nitril.
Marke: Ansell™ 37-900_11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Übertrifft alle vorhandenen Nitrile in Permeationstests
- Jeder Handschuh einzeln luftdruckgeprüft
- Jeder Handschuh wird einem Auslaufsicherheitstest unterzogen
- ISO 9001-zertifiziert
- Überlegene Sicherheitsstandards für den Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien
- Ideal für die Öl- und Benzinraffination, Laboranalyse, Reinigung und die Druckindustrie
Spezifikation
Nitril | |
Level 0 | |
Immersionshandschuhe | |
37-900 | |
Rot | |
Velours | |
Abrieb, Punktion und hervorragende chemische Beständigkeit |
Nitril | |
Ja | |
11 | |
0,42 mm | |
Gerades Bündchen | |
1 Paar | |
37-900 |