Learn More
Brady™ Lösungsmittelbeständige Polyester-Etiketten
Kennzeichnen Sie Objektträger und Mikrotiterplatten in Laboren ganz einfach mit dem hochleistungsfähigen B-488 Polyester-Etikettenmaterial. Die Etiketten können mit einem robusten tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
47.08 € - 79.98 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UL Recognized to UL969, CSA Accepted |
Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
Beschichtung | None |
Farbe | Schwarz auf Weiß |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17990670
|
Brady™
170774 |
0.25 x 1.9 in. | BMP41, BMP51, M511 |
47.08 €
160 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17881769
|
Brady™
170887 |
0.9 x 0.9 in. | BMP51, M511 |
79.98 €
280 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Speziell entwickelt - ideal für Laboranwendungen, die eine hohe Beständigkeit gegen Umgebungseinflüsse und Chemikalien erfordern
- Beständig - widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und kurzfristigen Kontakt mit Chemikalien wie Xylen, DMSO und Ethanol
- Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff für eine gute Haftung auf flachen und glatten Oberflächen wie Edelstahl und Polypropylen
- Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL969; CSA-Zulassung
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Permanent Acrylic | |
Schwarz auf Weiß | |
Ausgestanzt | |
Top | |
Etiketten | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling | |
0.0037 in. |
UL Recognized to UL969, CSA Accepted | |
None | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
-40°F to +320°F | |
0.5 in. |