Learn More
Brady™ Lösungsmittelbeständige Polyester-Etiketten
Kennzeichnen Sie Objektträger und Mikrotiterplatten in Laboren ganz einfach mit dem hochleistungsfähigen B-488 Polyester-Etikettenmaterial. Die Etiketten können mit einem robusten tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170887
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16800kg
Beschreibung
- Speziell entwickelt - ideal für Laboranwendungen, die eine hohe Beständigkeit gegen Umgebungseinflüsse und Chemikalien erfordern
- Beständig - widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und kurzfristigen Kontakt mit Chemikalien wie Xylen, DMSO und Ethanol
- Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff für eine gute Haftung auf flachen und glatten Oberflächen wie Edelstahl und Polypropylen
- Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL969; CSA-Zulassung
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Permanent Acrylic | |
Schwarz auf Weiß | |
Ausgestanzt | |
Top | |
Etiketten | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling | |
280 Labels/Cartridge | |
0.0037 in. | |
0.9 in. | |
2.3 cm |
UL Recognized to UL969, CSA Accepted | |
None | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BMP51, M511 | |
-40°F to +320°F | |
0.9 x 0.9 in. | |
0,9 in. | |
0.5 in. |