Learn More
Brady™ Lösungsmittelbeständige Polyester-Etiketten für M6/M7
Der hochleistungsfähige Polyester (B-488) ist beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen. Er lässt sich auf verschiedenen Oberflächen anbringen, wie Edelstahl und Polypropylen.
49.40 € - 125.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
Beschichtung | None |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17818934
|
Brady™
174356 |
0.25 x 1.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rechteck |
125.00 €
750 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17828474
|
Brady™
173308 |
0.25 x 1.9 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rechteck |
115.00 €
750 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17808174
|
Brady™
174355 |
0,9 x 0,75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 22.86 mm | Rechteck |
53.35 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17808214
|
Brady™
173301 |
0.9 x 0.9 in. | M710, BMP71 | 22.86 mm | Quadratisch |
82.35 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17888454
|
Brady™
174377 |
0.9 x 0.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 22.86 mm | Quadratisch |
88.95 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17889224
|
Brady™
173309 |
0,9 x 0,75 in. | M710, BMP71 | 22.86 mm | Rechteck |
49.40 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17818254
|
Brady™
174353 |
1 x 1,9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rechteck |
97.50 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Der hochleistungsfähige Polyester (B-488) ist beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen. Er lässt sich auf verschiedenen Oberflächen anbringen, wie Edelstahl und Polypropylen.
- Der matte, weiße Polyester verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und eignet sich für den Thermotransferdruck.
- Ideal für Barcodes und allgemeine Kennzeichnungszwecke auf flachen und glatten Oberflächen
- UL-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40 bis 160°C (-40 bis 320°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
None | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
-40°F to +320°F | |
0.0037 in. |
Permanent Acrylic | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Single-side Printable | |
Etiketten | |
Nein | |
-40 °C bis 160 °C | |
0.094 mm |