Learn More
Brady™ Lösungsmittelbeständige Polyester-Etiketten für M6/M7
Der hochleistungsfähige Polyester (B-488) ist beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen. Er lässt sich auf verschiedenen Oberflächen anbringen, wie Edelstahl und Polypropylen.
Marke: Brady™ 174353
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10400kg
Beschreibung
- Der hochleistungsfähige Polyester (B-488) ist beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen. Er lässt sich auf verschiedenen Oberflächen anbringen, wie Edelstahl und Polypropylen.
- Der matte, weiße Polyester verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und eignet sich für den Thermotransferdruck.
- Ideal für Barcodes und allgemeine Kennzeichnungszwecke auf flachen und glatten Oberflächen
- UL-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40 bis 160°C (-40 bis 320°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Permanent Acrylic | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Single-side Printable | |
Etiketten | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling | |
Nein | |
Rechteck | |
-40 °C bis 160 °C | |
0.094 mm | |
1 in. | |
48.26 mm |
AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
250 Labels | |
-40°F to +320°F | |
0.0037 in. | |
1 x 1,9 in. | |
1,9 in. | |
25.4 mm |