Learn More
Brady™ Schloss mit Gehäuse aus massivem Messing
Artikelnummer. p-8000081
Click to view available options
Höhe (metrisch) Bügel:
14,5 mm
23,5 mm
38,0 mm
Anzahl Stifte:
4
5
Packungsgröße:
1 BX
6 Stück
Artikelnummer. 11711376
Marke: Brady™ 805828
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Korrosionsbeständig.
  • Enthält ein präzises Stiftzuhaltungssystem
Spezifikation
Produkttyp Messingvorhängeschlösser
Alternate Part Number BRASS PADLOCK 39 MM SS SHACKLE 6 PK
Farbe Chrome
Material Messing
Beschreibung Messingvorhängeschlösser
Durchmesser (metrisch) Bügel 6,5 mm
Abmessungen (L x B) 39,00 x 66,00 mm
Höhe (metrisch) 66 mm
Höhe (metrisch) Bügel 23,5 mm
Material (Shackle) Stahl
Anzahl Stifte 5
Menge 6/Packung
Breite (metrisch) 39 mm
Breite (metrisch) Bügel 32,5 mm