Learn More
Thermo Scientific™ Solaris 4000 R Large Incubated and Refrigerated Benchtop Orbital Shaker
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Solaris Incubated and Refrigerated Benchtop Shakers have an intuitive touch screen display, programmability, and multi-language support. Peltier technology provides refrigerant-free cooling with quiet operation.
Marke:  Thermo Scientific™ SK4002MPKG
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17839494
  • 11959.50 € / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
25 mm
15 bis 525 U/min, ±1 U/min
100–240 V, 50/60 Hz
Orbital
70.5 lb.
18 x 18 in.
Solaris SK4000 R
18 x 18 in. platform and adhesive mats
CFC free
32 kg
100–240 V, 50/60 Hz
4 bis 60 °C
Schüttler
CE Cert, UL (Canada/US) File E311968, UK Mark
30.3 x 22.4 x 21.7 in.
Touchscreen
Standard Warranty includes 2 years labor, 5 years parts, and 10 years on the drive mechanism
Less hazardous, energy efficient
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Solaris 4000 R Large Incubated and Refrigerated Benchtop Orbital Shaker >