Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ 5ML VACCINE JUMBO THERM
Perfektes Jumbo Digitalthermometer zur Überwachung von Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken.
Marke: Fisherbrand™ 90012-64
66.26 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Perfektes Jumbo Digitalthermometer zur Überwachung von Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken.
- Die Dreifachanzeige zeigt gleichzeitig die Minimal- und Maximaltemperatur sowie die aktuelle Temperatur an
- Flaschensonde für Kühlschrankanwendungen
- Alarmsignale außerhalb des zulässigen Bereichs warnen den Benutzer, wenn die Temperatur einen Sollwert über- oder unterschreitet. Der Alarm kann in 1-Grad-Schritten programmiert werden
Zertifizierungen
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und durch A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Zur Überwachung der Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren | |
96.5 mm | |
0,1 °C | |
113.39 g | |
Digital Thermometer | |
158 °F | |
-58 °F | |
-58 bis +158 °F | |
Yes | |
±1 °C | |
10,92 cm |
9.65 x 10.92 cm (3.8 x 4.3 in) | |
Traceable™ Bescheinigung, ausklappbarer Ständer, Wandhalterung, Velcro™, Magnet und Alkalibatterie, 5 ml-Flasche | |
Plastic | |
4 oz. | |
4.3 Zoll | |
3,8 in. | |
70 °C | |
-50 °C | |
-50°bis +70°C | |
Überwachung der Temperatur im Tiefkühlgerät | |
Digital |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
0Stunden
8Minuten
32Sekunden
27 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
74Stunden
15Minuten
27Sekunden
32Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%