Learn More
Memmert™ Software Atmocontrol, Basislizenz für 1 Einheit, Iq/OQ Doc. Verfügbar in De und En, für S160
Die Memmert™ AtmoCONTROL Software erfüllt die Anforderungen für die Verwendung elektronisch gespeicherter Datensätze und elektronischer Signaturen.
Marke: Memmert™ S160FDAQ1
Beschreibung
- Mit FDA kompatible Software AtmoCONTROL
- Erfüllt die Anforderungen für die Verwendung elektronisch gespeicherter Datensätze und elektronischer Signaturen gemäß der Verordnung 21 CFR Part 11 der US Food and Drug Administration (FDA)
- Basislizenz für die Steuerung einer Einheit
- Entsprechende IQ/OQ-Dokumente in deutscher und englischer Sprache (ohne Aufpreis)
Spezifikation
Verordnung 21 CFR Teil 11 der US Food and Drug Administration (FDA) | |
Modelle U, UF, TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 106 | |
Software |
Videos
-
Memmert AtmoCONTROL (EN)
-
Memmert ControlCOCKPIT (EN)
-
Memmert AtmoCONTROL (DE)
-
Memmert ControlCOCKPIT (DE)