Learn More
Memmert™ Software Atmocontrol, Basislizenz für 1 Einheit, Iq/OQ Doc. Verfügbar in De und En, für S450
Die Memmert™ AtmoCONTROL Software erfüllt die Anforderungen für die Verwendung elektronisch gespeicherter Datensätze und elektronischer Signaturen.
Marke:  Memmert™ S450FDAQ1
Artikelnummer. 16395867
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit FDA kompatible Software AtmoCONTROL
  • Erfüllt die Anforderungen für die Verwendung elektronisch gespeicherter Datensätze und elektronischer Signaturen gemäß der Verordnung 21 CFR Part 11 der US Food and Drug Administration (FDA)
  • Basislizenz für die Steuerung einer Einheit
  • Entsprechende IQ/OQ-Dokumente in deutscher und englischer Sprache (ohne Aufpreis)
Spezifikation
Spezifikation
Verordnung 21 CFR Teil 11 der US Food and Drug Administration (FDA)
Modelle U, UF, TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 106
Software
Videos
  • Memmert AtmoCONTROL (EN)
  • Memmert ControlCOCKPIT (EN)
  • Memmert AtmoCONTROL (DE)
  • Memmert ControlCOCKPIT (DE)
Name des Produkts
Memmert™ Software Atmocontrol, Basislizenz für 1 Einheit, Iq/OQ Doc. Verfügbar in De und En, für S450 >