Learn More
Natriumsulfat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, wasserfrei, 99.0 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
100 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumsulfat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.Bp, USP |
Physikalische Form | Anhydrisch |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | Na2SO4 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Dinatrium; Sulfat |
Formelmasse | 142.04 mol |
Reinheit (%) | 99 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz) |
Güte | puriss. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumsulfat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, wasserfrei, 99.0 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur