Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10566992
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10566992
25 g, Kunststoffflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10566992
Marke: Thermo Scientific Acros 424390250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10049-21-5
Summenformel H5NaO5P
Molekulargewicht (g/mol) 139.00
MDL-Nummer MFCD00149208
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516949
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Schmelzpunkt 100,0 °C
Farbe Weiß
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel NaH2PO4·H2O
Fieser 01,395
Merck Index 15,879
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 137.99
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number424390025,424390100,424390250,424395000
ChargennummerA0462501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2024 Catalog Number424390025,424390100,424390250,424395000
ChargennummerA0458779 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog Number424390025,424390100,424390250,424395000
ChargennummerA0455097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number424390025,424390100,424390250,424395000
ChargennummerA0452132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number424390025,424390100,424390250,424395000
Product Identifier
  • Sodium phosphate, monobasic monohydrate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >