Learn More
Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11357027
Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11357027
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 11357027
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010870.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate is used as a food additive. It finds use as mordant in dyeing. It is also used in the manufacture of enamels, chemicals, pharmaceuticals, ceramics, detergents, and boiler compounds. In addition, it is used as a fireproofing agent, thickening agent, emulsifier, and as a reagent and buffer in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-21-5
Summenformel H5NaO5P
Molekulargewicht (g/mol) 139.00
MDL-Nummer MFCD00149208
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516949
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Schmelzpunkt 100°C to H2O
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.998% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; insoluble in ethanol,ether and chloroform.
Formelmasse 137.99 (119.98 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT27I013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2022 Catalog Number010870.14,010870.22
ChargennummerP09I010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010870.14,010870.22
Chargennummer23137 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010870.14,010870.22
ChargennummerS21H062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number010870.14,010870.22
ChargennummerQ13G011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number010870.14,010870.22
Name des Produkts
Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >