Learn More
Natriumhypochlorit, technisch, min. 8 % freies Chlor, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10691164
Natriumhypochlorit, technisch, min. 8 % freies Chlor, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10691164
1 l, Plastikflasche aus HDPE
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Artikelnummer. 10691164
Marke: Fisher Chemical S/5042/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Schmelzpunkt -16 °C
CAS 7681-52-9
Farbe Gelb
pH 11
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Summenformel ClNaO
MDL-Nummer 11120
Synonym Natriumhypochlorit, Natriumoxychlorid, Javelwasser, Hypochlorsäure, Natriumsalz, Carrel-Dakin-Lösung, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
InChI-Schlüssel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-]Kl.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hypochlorit
Molekulargewicht (g/mol) 74.439
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberS/5042/15
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hypochlorite, min. 14% free chlorine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hypochlorite
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhypochlorit, technisch, min. 8 % freies Chlor, Fisher Chemical >