Learn More
Natriumhydrogencarbonat, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11307027
Natriumhydrogencarbonat, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11307027
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11307027
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010863.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
M.P. Ca. 50 °C, beginnt CO2 bei ca. 100 °C zu verlieren, wandelt sich zu Na2CO3 um
Sodium hydrogen carbonate is used in a process for removing paint and corrosion called sodablasting; the process is particularly suitable for cleaning aluminum panels which can be distorted by other types of abrasive. It can be administered to pools, spas, and garden ponds to raise pH levels. Also can be used as a fire extinguisher. Its primary use is in cooking (baking), as a leavening agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydrogen carbonate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.998% (metals basis)
Beilstein 4153970
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol.
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
Formelmasse 84.01
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.5
Aussehen White powder
Dichte 2.159 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN24L036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog Number010863.18,010863.09
ChargennummerQ15K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number010863.18,010863.09
ChargennummerY09J045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number010863.18,010863.09
ChargennummerX19I046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2022 Catalog Number010863.18,010863.09
ChargennummerT27H023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010863.18,010863.09
Name des Produkts
Natriumhydrogencarbonat, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >