Learn More
Gibco™ Sodium Chloride (NaCl) Solutions, 0.1–2.0 M
Gibco Sodium Chloride (NaCl) solutions are sterile-filtered, packaged in bioprocess containers, and ready-to-use. Sourcing NaCl solutions can help streamline your buffer preparation allowing you to focus on additional critical steps in your biopharmaceutical processes.
Marke: Gibco™ A5803002
862.60 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
We mix compendial-grade sodium chloride (NaCl) with the same bulk water used in our Gibco Water for Injection (WFI) for Cell Culture to produce solutions that meet the most stringent expectations of the pharmaceutical, biopharma, and diagnostic industries. NaCl solutions are manufactured to cGMP (21CFR820) and ISO 13485 standards, promoting consistency and convenience for every stage of the bioprocessing pipeline.
Product features:
• Multiple concentrations available (0.1 M, 0.2 M, 0.5 M, 1.0 M, 2.0 M)
• Available in a range of pack sizes (5 L, 20 L, 200 L)
• Established products with set specifications are ready to order
• Manufactured to ISO and cGMP standards to meet the stringent expectations of highly regulated industries
• Readily accessible documentation for accelerated qualification
User benefits:
• Eases the time requirements dedicated for in-house buffer preparation
• Mitigates space required for equipment storage
• Streamlines in-house chromatography processes related to formulation, hydration, testing, and validation
• Meets workflow needs for all stages of biologic development and manufacturing
Spezifikation
Natriumchlorid | |
1.0 M | |
Flüssigkeit | |
1.0 M NaCl | |
Steril gefiltert | |
0.2 μm Sterile-filtered | |
1810–1937 mOsm/kg |
Klar | |
4.5–8.0 | |
20 L | |
Tote | |
GMP - 21 CFR 820, ISO 13485 | |
≤ 1.0 EU/mL |
Suggestions de produits
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.