Learn More
VEE GEE Sodium Chloride Hydrometer
The Sodium Chloride Hydrometer measures the percentage of sodium chloride.
33.60 €
Spezifikation
Typ | Salt Hydrometer |
---|---|
Länge (metrisch) | 30.5 cm |
Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |
Produktcode | Marke | Sodium Chloride Range | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sodium Chloride Range | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17856553
|
VEE GEE
6611-2 |
0 to 26.5% by Weight |
33.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17886553
|
VEE GEE
6611-1 |
0 to 100% by Saturation |
33.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Approx. Length: 305 mm
Spezifikation
Salt Hydrometer | |
30.5 cm | |
15.5°C (60°F) |