missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEE GEE Sodium Chloride Hydrometer

The Sodium Chloride Hydrometer measures the percentage of sodium chloride.

Marke:  VEE GEE 6611-1

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17886553

  • 33.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Calibration for use at 15.5°C/60°F
  • Approx. Length: 305 mm
Spezifikation

Spezifikation

Salt Hydrometer
30.5 cm
0 to 100% by Saturation
1.00%
15.5°C (60°F)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote