Learn More
VEE GEE Sodium Chloride Hydrometer
The Sodium Chloride Hydrometer measures the percentage of sodium chloride.
Marke: VEE GEE 6611-2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Approx. Length: 305 mm
Spezifikation
Salt Hydrometer | |
30.5 cm | |
0 to 26.5% by Weight |
0.50% | |
15.5°C (60°F) |