Learn More
Natriumcarbonat, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10518260
Natriumcarbonat, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10518260
2.5 kg, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 10518260
Marke: Fisher Chemical S/2920/62
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Natriumkarbonat, wasserfrei, AR-zertifiziert für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay sodaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 1600°C
Schmelzpunkt 854°C
Farbe Weiß
pH 11.3
Physikalische Form Fest
Menge 2.5 kg
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Formelmasse 105.99g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumcarbonat, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >