Learn More
Natriumcarbonat, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10264540
Natriumcarbonat, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10264540
500 g, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 10264540
Marke: Fisher Chemical S/2920/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Natriumkarbonat, wasserfrei, AR-zertifiziert für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumcarbonat, Dinatriumcarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumkarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Soda, solvay sodaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 1600 °C
Schmelzpunkt 854 °C
Farbe Weiß
pH 11.3
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Formelmasse 105.99 mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumcarbonat, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >