Learn More
Natriumcarbonat, wasserfrei, ACS, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11387257
Natriumcarbonat, wasserfrei, ACS, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387257
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11387257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011552.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sodium carbonate is commonly used as an inorganic base and a buffer component in several synthetic organic transformations in both chemical industries and research laboratories. Often used as an electrolyte, sodium carbonate acts as a very good conductor in the process of electrolysis. Apart from being used as a common chemical/biological/biotechnological laboratory reagent, it is also used as a water softener in laundering, processing wood pulp, cleaners, and making glass. It can be used for standardization of acids, and qualitative testing of cations. In dyeing with fiber-reactive dyes, sodium carbonate is used to ensure proper chemical bonding of the dye with cellulose fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay sodaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium carbonate, anhydrous
Namenshinweis For AAS analysis
Farbe Weiß
Physikalische Form granular
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% min.
Beilstein 4154566
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in aq. alcohol. Insoluble in carbon disulphide,acetone,and alkyl acetates.
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Formelmasse 105.99
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.535
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder
Dichte 2.53 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU01K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number011552.18,011552.A3,011552.36
ChargennummerS24I022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2022 Catalog Number011552.18,011552.A3,011552.36
ChargennummerQ14I018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/06/2022 Catalog Number011552.18,011552.A3,011552.36
ChargennummerZ22G053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011552.18,011552.A3,011552.36
ChargennummerN23I029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011552.18,011552.A3,011552.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium carbonate
Name des Produkts
Natriumcarbonat, wasserfrei, ACS, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals >