Learn More
Natriumcarbonat, 99.5%, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10143410
Natriumcarbonat, 99.5%, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10143410
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10143410
Marke: Thermo Scientific Acros 123670025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay sodaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 1600.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium carbonate
Schmelzpunkt 851.0°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines granulares Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel Na2CO3
Merck Index 15, 8731
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Formelmasse 105.99
Reinheit (%) 99.5%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 1% max. (300°C, 2 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number123670100,123670025,123670010
ChargennummerA0465193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog Number123670100,123670025,123670010
ChargennummerA0438298 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Catalog Number123670100,123670025,123670010
ChargennummerA0460702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number123670100,123670025,123670010
ChargennummerA0456731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2023 Catalog Number123670100,123670025,123670010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumcarbonat, 99.5%, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >