Learn More
Natriumcarbonat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Kaliumcarbonat, wasserfrei, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1600°C |
| Schmelzpunkt | 854°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 11.3 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 2.5 kg |
| IUPAC-Name | Dinatriumcarbonat |
| Formelmasse | 105.99g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium carbonate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.