Learn More
Natriumborhydrid, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 389930025
217.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11360836
  • 218.09 € / 2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
130.0°C to 135.0°C
12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution
Farblos
2.5 L
NaBH4
15, 8727
Solubility in water: completely soluble
[BH4-].[Na+]
37.83
11 to 13%
1.4
Sodium borohydride
16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Flüssigkeit
BH4Na
MFCD00003518
Sodium tetrahydroborate, SBH
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Natriumboranuid
37.82
Kunststoffflasche
1.4000g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465165 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog Number389932500,389930025,389930010
ChargennummerA0460677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number389932500,389930025,389930010
ChargennummerA0427294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/12/2023 Catalog Number389932500,389930025,389931000,389930010
ChargennummerA0450537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number389932500,389930025,389930010
ChargennummerA0409475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number389932500,389930025,389931000,389930010
Name des Produkts
Natriumborhydrid, Thermo Scientific Chemicals > 2.5 l; Kunststoffflasche