Learn More
Puffertabletten, pH 7 (Phosphat), für pH-Messungen, bis zu 100 ml, Fisher Chemical™
Puffertabletten, pH-Wert 7 (Phthalat), zur Messung des pH-Wertes, bis zu 100 ml Volumen, Fisher Chemical, weiß, Verpackung:Glasbehälter, Menge:50 Tabletten, MDL-Nummer:81857, physische Form:Fest
Marke: Fisher Chemical B/4765/77
40.39 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Puffertabletten, pH-Wert 7 (Phthalat), zur Messung des pH-Wertes, bis zu 100 ml Volumen, Fisher Chemical, weiß, Verpackung:Glasbehälter, Menge:50 Tabletten, MDL-Nummer:81857, physische Form:Fest
Spezifikation
Weiß | |
Fest | |
Dinatriumorthophosphat-Heptahydrat, Natriumchlorid, Dipokaliumphosphat | |
Glasgefäß |
7 | |
50 Tablets | |
81857 | |
löslich |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%