Learn More
Natriumbicarbonat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Natriumbicarbonat, 99+%, CHNaO3, CAS-Nummer-144-55-8, Acidosan, Backpulver, Natriumbicarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Meylon, Neut, Natriumbicarbonat, Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, 5 kg, 20 ppm max., 100 ppm max., CHEBI:32139, weiß, 205-633-8
29.15 € - 223.11 €
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10694782
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
123360010
1 kg Kunststoffflasche
29.15 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10051210
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
123360050
5 kg Kunststofftrommel
86.64 €
5 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10493635
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
123360250
25 kg Fibertrommel
223.11 €
25 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 205-633-8
Produktidentifikator
  • Sodium bicarbonate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumbicarbonat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals