Learn More
Natriumamid, 95 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
40.30 € - 478.38 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7782-92-5 |
---|---|
InChI-Schlüssel | ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | sodium amide, sodamide, sodium amide na nh2, unii-5db3g6px9d, 5db3g6px9d, sodium azanide, sodium amide, 50 wt. % suspension in toluene, sodiumamide, natriumamid, sodioamine |
PubChem CID | 24533 |
IUPAC-Name | Natrium; Azanid |
SMILES | [NH2-].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10286250
|
Thermo Scientific Acros
197051000 |
100 g | Glasflasche |
40.30 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10654892
|
Thermo Scientific Acros
197055000 |
500 g | Glasflasche |
166.83 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11964391
|
Thermo Scientific Acros
197050025 |
2.5 kg | Kunststoff-Fass |
478.38 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7782-92-5 | |
sodium amide, sodamide, sodium amide na nh2, unii-5db3g6px9d, 5db3g6px9d, sodium azanide, sodium amide, 50 wt. % suspension in toluene, sodiumamide, natriumamid, sodioamine | |
Natrium; Azanid |
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N | |
24533 | |
[NH2-].[Na+] |
Spezifikation
400°C | |
210°C | |
Grau-weiß bis weiß | |
95% | |
NaNH2 | |
15,8714 | |
Solubility in water: reacts violently with water. Other solubilities: decomposes in hot alcohol | |
[NH2-].[Na+] | |
39 | |
39 | |
Rein |
Sodium amide | |
7782-92-5 | |
Pulver, unregelmäßige Flocken oder Granulate | |
H2NNa | |
01,1034; 02,373; 04,439; 05,591; 06,525; 08,446; 15,288 | |
sodium amide, sodamide, sodium amide na nh2, unii-5db3g6px9d, 5db3g6px9d, sodium azanide, sodium amide, 50 wt. % suspension in toluene, sodiumamide, natriumamid, sodioamine | |
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N | |
Natrium; Azanid | |
24533 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Sehr giftig für Wasserorganismen.
Reagiert heftig mit Wasser.
Kann explosionsfähige Peroxide bilden.<
GHS-P-Hinweis
Unter Inertgas handhaben.
Vor Feuchtigkeit schützen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-971-
- Sodium amide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.