Learn More
Natriumamid, 95 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964391
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-92-5
InChI-Schlüssel ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium amide, sodamide, sodium amide na nh2, unii-5db3g6px9d, 5db3g6px9d, sodium azanide, sodium amide, 50 wt. % suspension in toluene, sodiumamide, natriumamid, sodioamine
PubChem CID 24533
IUPAC-Name Natrium; Azanid
SMILES [NH2-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 400°C
Chemischer Name oder Material Sodium amide
Schmelzpunkt 210°C
Farbe Grau-weiß bis weiß
Physikalische Form Pulver, unregelmäßige Flocken oder Granulate
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel H2NNa
Strukturformel NaNH2
Fieser 01,1034; 02,373; 04,439; 05,591; 06,525; 08,446; 15,288
Merck Index 15,8714
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts violently with water. Other solubilities: decomposes in hot alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 39
Formelmasse 39
Reinheit (%) 95%
Güte Rein
Verpackung Kunststoff-Fass