Learn More
Natriumacetat, konzentrierte Lösung, 0.1 M, (0.5 N), Standardkonzentrat, für die Volumenanalyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11402914
Natriumacetat, konzentrierte Lösung, 0.1 M, (0.5 N), Standardkonzentrat, für die Volumenanalyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11402914
0.1 L, Ampulle
Click to view available options
Menge:
0.1 L
Verpackung:
Ampulle
Artikelnummer. 11402914
Marke: Fisher Chemical J/7440C/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CAS 127-09-3
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 0.1 L
Summenformel C2H3NaO2
MDL-Nummer MFCD00012459
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
IUPAC-Name Natriumacetat
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Verpackung Ampulle
Name des Produkts
Natriumacetat, konzentrierte Lösung, 0.1 M, (0.5 N), Standardkonzentrat, für die Volumenanalyse, Fisher Chemical >