Learn More
Natriumacetat wasserfrei,≥99%,99%, für ACS-Analyse, Reagenz-Gütegrad, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11485432
Natriumacetat wasserfrei,≥99%,99%, für ACS-Analyse, Reagenz-Gütegrad, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485432 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
Artikelnummer. 11485432
Marke: MP Biomedicals 0219549601
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumacetat, wasserfrei
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
CAS 127-09-3
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Summenformel C2H3NaO2
MDL-Nummer MFCD00012459
Synonym Natriumacetat, Essigsäure, Natriumsalz, Natriumacetat, wasserfrei, Essigsäure-Natriumsalz, Wasserfreies Natriumacetat, Sodii-Acetas, Natriumethanoat, Octan sodny tschechisch, natrium aceticum, octan sodny czech
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
IUPAC-Name Natriumacetat
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Formelmasse 82.04
Reinheit (%) 99%
Güte Reagenz
Name des Produkts
Natriumacetat wasserfrei,≥99%,99%, für ACS-Analyse, Reagenz-Gütegrad, MP Biomedicals™ >