Learn More
Natriumacetat, wasserfrei (weiße Kristalle oder Granulat-Pulver), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10498913
Natriumacetat, wasserfrei (weiße Kristalle oder Granulat-Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10498913
1 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Artikelnummer. 10498913
Marke: Fisher BioReagents BP3331
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Natriumacetat wird DNA-Reaktionen hinzugefügt, um die Äthanolfällung von DNA zu erleichtern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Acetate Anhydrous
Schmelzpunkt 324°C
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.2
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Strukturformel CH3COONa
Merck Index 15, 8709
IUPAC-Name Natrium;Acetat
Formelmasse 82.03
Reinheit (%) ≥99.0%
Verlust bei Trocknung 1% max. (at 105°C)
Verpackung Glasflasche
Name des Produkts
Natriumacetat, wasserfrei (weiße Kristalle oder Granulat-Pulver), Fisher BioReagents >