Learn More
BRAND™ Petrischalen aus Kalknatronglas
Diese Petrischalen aus Kalknatronglas sind ideal für Mikroorganismen- oder Zellkulturanwendungen und verfügen über eine ausgezeichnete Glasqualität und Verarbeitung.
Marke: BRAND™ 455701
25.49 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schale und Deckel innen und außen flach
- Frei von Blasen und Streifen
- Schneidkanten feuerpoliert
- Geeignet für kurzfristige chemische Exposition
Spezifikation
Kalknatronglas | |
Petrischale | |
12 mm |
Rund | |
Feuerpolierte geschnittene Kanten | |
40 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Petrischalen aus Kalknatronglas > Durchmesser:40mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur