Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen bieten geringes Säulenbluten, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Säule zu Säule, selbst bei empfindlichen Detektoren wie ECDs und MS.
- Gering bis mäßig polare Phase, 6 % Cyanopropylphenyl/94 % Dimethyl-Polysiloxan
- Lange Lebensdauer
- Exzellente Trägheit
- Entsprechend USP G43-Phase
- Alkohole
- Flüchtige organische Verbindungen
- Sauerstoffverbindungen
- Lösungsmittelrückstände
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 260/280 °C. |
| Durchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-1301 MS |
| USP-Typ | G43 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ECD und GC/MS für Alkohole, ECD und GC/MS für flüchtige organische Substanzen, ECD und GC/MS für Oxygenate, ECD und GC/MS für Lösungsmittelreste |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 15 m |
| Polarität | Mittelpolar |
| Beschreibung | Dicke 0,5 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 15 m |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.