Learn More
Micronova™ SnapMop™ Moppbezüge aus Polyester
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Kann gewaschen und autoklaviert werden
Marke:  Micronova™ MZSM620-18IR
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13107576
  • 640.00 € / 24 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt : QPSL-18 Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL-18 für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Beschreibung
Die Micronova SnapMop™ Bestrahlten Flachkopf-Moppaufsätze passen auf die SlimLine™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen. Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche, von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum.
  • Bestrahlte, aufsteckbare Flachkopf-Moppaufsätze
  • Schnappverschlüsse aus Edelstahl
  • Die Inneneinlagen aus Polyester und Urethanschaum sind vollständig in einer Auswahl aus Materialien eingehüllt
  • Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
    • PolyMesh — 100 % Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
  • Erhältlich ohne Schaumstoffeinlage für ein schnelles Wischen und eine schnelle Desinfektion
  • Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Reinigungsfläche
    • Die 9 in. großen Bezüge eignen sich hervorragend für Durchführungen und kleinere Räume
    • Die 14 und 18 in. großen Bezüge sind ideal für Böden, Wände und Decken geeignet
  • Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
  • Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
  • Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Gammabestrahlt für aseptische Bereiche und Geräte
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.)
White
Weiß
Steril
Autoklavierbar
5 in.
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
No
Bestrahlter Flachkopf-Moppbezug
Flat
18 in.
45,7 cm
12,7 cm
Chemikalien
24/Karton
QDSL Stainless Steel SlimLine series adapters, SSU series quick disconnect handles or QPSL Plastic SlimLine series adapters, STA series threaded handles.
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance
Vliesstoff Polyamid, Urethanschaum, Polyester