Learn More
Micronova™ SnapMop™ Moppbezüge aus Polyester
Kann gewaschen und autoklaviert werden
386.58 € - 640.00 €
Benötigt: QPSL-18 Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL-18 für Griffe der Serie SSU
Produktcode | Marke | Material | Abmessungen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Abmessungen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13107576
|
Micronova™
MZSM620-18IR |
Vliesstoff Polyamid, Urethanschaum, Polyester | 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.) | Weiß |
640.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13147566
|
Micronova™
MZSM56-9IR |
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum | 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.) | Weiß |
525.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13127566
|
Micronova™
MZSM56-18IR |
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum | 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.) | Weiß |
625.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12891856
|
Micronova™
MZSM56-14IR |
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) | Weiß |
580.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15561755
|
Micronova™
MZSM68-14IR |
Scheuergewebe aus Polyester, Urethanschaum, Polyester | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) | Weiß |
610.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13127576
|
Micronova™
MZSM620-9IR |
Non-woven Polyamide | 5 x 9 in. (12.5 x 23 cm) | White | N/A | ||||
15873491
|
Micronova™
MZSM11-18IR |
Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polysorb | 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.) | Weiß |
640.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13187566
|
Micronova™
MZSM620-14IR |
Vliesstoff Polyamid, Urethanschaum, Polyester | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) | Weiß |
610.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Die Micronova SnapMop™ Bestrahlten Flachkopf-Moppaufsätze passen auf die SlimLine™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen. Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche, von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum.
- Bestrahlte, aufsteckbare Flachkopf-Moppaufsätze
- Schnappverschlüsse aus Edelstahl
- Die Inneneinlagen aus Polyester und Urethanschaum sind vollständig in einer Auswahl aus Materialien eingehüllt
- Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung
- NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
- PolyMesh — 100 % Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
- Erhältlich ohne Schaumstoffeinlage für ein schnelles Wischen und eine schnelle Desinfektion
- Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Reinigungsfläche
- Die 9 in. großen Bezüge eignen sich hervorragend für Durchführungen und kleinere Räume
- Die 14 und 18 in. großen Bezüge sind ideal für Böden, Wände und Decken geeignet
- Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
- Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
- Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
- Gammabestrahlt für aseptische Bereiche und Geräte
- Zur Wiederverwendung waschbar
- Autoklavierbar