missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Schnapphaken zur Verwendung mit Buerkle™-Absenkkabeln
Aus Edelstahl. Buerkle™ Karabinerhaken sind beständig gegen Korrosion, Rost oder Verfärbungen.
Marke: Buerkle™ 0006-5300
9.09 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hergestellt aus V4A-Edelstahl.
Spezifikation
Je 1 | |
4 VA Edelstahl | |
50 mm |
Hook | |
5 mm | |
8 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Buerkle™ Schnapphaken zur Verwendung mit Buerkle™-Absenkkabeln > Durchm. Öffnung:8mm, Länge:50mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur