Learn More
Motic™ Stereo-Zoom-Mikroskop der SMZ171 Serie
Durch Drehen des Zoomknopfes kann der volle Zoombereich von 6,7:1 erreicht werden, was zu einem Vergrößerungsbereich von 7.5 x 50 bei standardmäßigen WF10X/23 mm-Okularen führt. Das Stereo-Zoom-Mikroskop der Motic™ SMZ171 Serie erleichtert das Vordringen von der Probenübersicht bis hin zu winzigen Strukturen.
Marke: Motic™ 1100200600754
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.70000kg
Beschreibung
- Die Greenough Optische System liefert scharfe und klare Bilder. Die Parfokalität wird durch den großen Zoombereich von 6,7:1 gewährleistet.
- 5 Klick-Stopps innerhalb des stufenlosen Zooms ermöglichen eine präzise Wiedergabe von Vergrößerungen für Messzwecke.
- Das große Sichtfeld wird durch die standardmäßigen 10 x 23 Okulare gewährleistet.
- Der große Arbeitsabstand von 110 mm bietet ausreichend Platz für Vorbereitungs- und Reparaturarbeiten, wobei die atemberaubende Bildtiefe für ein überzeugendes aufrechtes 3D-Bild sorgt.
- Die Flexibilität des Systems ermöglicht komplexere Aufbauten mit Auslegerstativen, externen Lichtquellen und die Aufrüstung zu einer kompletten Dokumentationsstation.
Spezifikation
Schwarz/weiße und Milchglas-Objektträgerplatten und Staubschutzabdeckung | |
7,5x bis 50x | |
23 mm | |
303 x 239 x 405 mm | |
2 Jahre auf elektrische/5 Jahre auf optische und mechanische Teile | |
SMZ-171-BLED. | |
LED-Durchlicht und -Auflicht mit unabhängigen Intensitätskontrollen 3 W | |
Je 1 |
100/240 V | |
Achromatisch | |
Zoom 1:6,7 | |
100/240 V | |
Stereomikroskop mit Zoom | |
Binokular, 45° geneigt, 360° drehbar | |
WF10X/23 mm |