Learn More
Motic™ Stereo-Zoom-Mikroskop der SMZ171 Serie
Durch Drehen des Zoomknopfes kann der volle Zoombereich von 6,7:1 erreicht werden, was zu einem Vergrößerungsbereich von 7.5 x 50 bei standardmäßigen WF10X/23 mm-Okularen führt. Das Stereo-Zoom-Mikroskop der Motic™ SMZ171 Serie erleichtert das Vordringen von der Probenübersicht bis hin zu winzigen Strukturen.
1095.00 € - 1890.00 €
Spezifikation
Vergrößerungsleistung | 7,5x bis 50x |
---|---|
Objektivausführung | Achromatisch |
Sichtfeld | 23 mm |
Zoombereich | Zoom 1:6,7 |
Abmessungen (L x B x H) | 303 x 239 x 405 mm |
Produktcode | Marke | Kopfausführung | Beleuchtungsart | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kopfausführung | Beleuchtungsart | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15190073
|
Motic™
1100200600754 |
Binokular, 45° geneigt, 360° drehbar | LED-Durchlicht und -Auflicht mit unabhängigen Intensitätskontrollen 3 W | Schwarz/weiße und Milchglas-Objektträgerplatten und Staubschutzabdeckung |
1395.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15150073
|
Motic™
1100200600758 |
Binokular, 45° geneigt, 360° drehbar | Erfordert externe Beleuchtung | Schwarz/weiße Objektträgerplatte und Staubschutzabdeckung |
1095.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15110083
|
Motic™
1100200600766 |
Trinokular, 45° geneigt, 360° rotierend, feste optische Teilung 50:50 | LED-Auflicht und -Durchlicht mit unabhängigen Intensitätskontrollen, 3 W, Durchlicht mit Neigereflektor (schräge Beleuchtung) | Schwarz/weiße und Milchglas-Objektträgerplatten und Staubschutzabdeckung |
1890.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15100083
|
Motic™
1100200600762 |
Trinokular, 35° geneigt, 360° drehbar. | Erfordert externe Beleuchtung | Schwarz/weiße Objektträgerplatte und Staubschutzabdeckung |
1140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die Greenough Optische System liefert scharfe und klare Bilder. Die Parfokalität wird durch den großen Zoombereich von 6,7:1 gewährleistet.
- 5 Klick-Stopps innerhalb des stufenlosen Zooms ermöglichen eine präzise Wiedergabe von Vergrößerungen für Messzwecke.
- Das große Sichtfeld wird durch die standardmäßigen 10 x 23 Okulare gewährleistet.
- Der große Arbeitsabstand von 110 mm bietet ausreichend Platz für Vorbereitungs- und Reparaturarbeiten, wobei die atemberaubende Bildtiefe für ein überzeugendes aufrechtes 3D-Bild sorgt.
- Die Flexibilität des Systems ermöglicht komplexere Aufbauten mit Auslegerstativen, externen Lichtquellen und die Aufrüstung zu einer kompletten Dokumentationsstation.
Spezifikation
7,5x bis 50x | |
23 mm | |
303 x 239 x 405 mm | |
Stereomikroskop mit Zoom | |
Je 1 |
Achromatisch | |
Zoom 1:6,7 | |
2 Jahre auf elektrische/5 Jahre auf optische und mechanische Teile | |
WF10X/23 mm |