Learn More
Motic™ Stereo-Zoom-Mikroskop der SMZ171 Serie
Durch Drehen des Zoomknopfes kann der volle Zoombereich von 6,7:1 erreicht werden, was zu einem Vergrößerungsbereich von 7.5 x 50 bei standardmäßigen WF10X/23 mm-Okularen führt. Das Stereo-Zoom-Mikroskop der Motic™ SMZ171 Serie erleichtert das Vordringen von der Probenübersicht bis hin zu winzigen Strukturen.
Marke:  Motic™ 1100200600758
773.87 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21706" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15150073
  • 1095.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Greenough Optische System liefert scharfe und klare Bilder. Die Parfokalität wird durch den großen Zoombereich von 6,7:1 gewährleistet.
  • 5 Klick-Stopps innerhalb des stufenlosen Zooms ermöglichen eine präzise Wiedergabe von Vergrößerungen für Messzwecke.
  • Das große Sichtfeld wird durch die standardmäßigen 10 x 23 Okulare gewährleistet.
  • Der große Arbeitsabstand von 110 mm bietet ausreichend Platz für Vorbereitungs- und Reparaturarbeiten, wobei die atemberaubende Bildtiefe für ein überzeugendes aufrechtes 3D-Bild sorgt.
  • Die Flexibilität des Systems ermöglicht komplexere Aufbauten mit Auslegerstativen, externen Lichtquellen und die Aufrüstung zu einer kompletten Dokumentationsstation.
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz/weiße Objektträgerplatte und Staubschutzabdeckung
Achromatisch
Zoom 1:6,7
2 Jahre auf elektrische/5 Jahre auf optische und mechanische Teile
SMZ-171-BP.
Erfordert externe Beleuchtung
Je 1
7,5x bis 50x
23 mm
303 x 239 x 405 mm
Stereomikroskop mit Zoom
Binokular, 45° geneigt, 360° drehbar
WF10X/23 mm