Learn More
Cole-Parmer™ Standardfühler, kleiner Durchmesser
Verwenden Sie diese Sonden mit kleinem Durchmesser für schnelle Messungen in schwer zugänglichen Bereichen. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Typ-K Standard-Sonden sind ideal für den Einsatz mit Flüssigkeiten, Gasen und Halbisoliden.
Marke:  Cole-Parmer™ 08505-56
Artikelnummer. 11831375
  • 81.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ABS-Griffe (Acrylnitril-Butadien-Styrol) verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt. Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb, Typ T blau und Typ E violett. Reaktionszeit: 2 Sekunden oder länger.
Spezifikation
Spezifikation
-150°bis +311 °C
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Standardfühler, kleiner Durchmesser > Durchmesser:1,6 mm