Learn More
Tocris Bioscience™ SLU-PP-332
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200079398
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18774384
Marke: Tocris Bioscience™ 8112/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent pan-ERR agonist
SLU-PP-332 is a potent and selective pan estrogen related receptor (ERR) agonist (EC50 values are 98 nM, 230 nM and 430 nM for ERRα, ERRβ and ERRγ respectively). In a mouse model of metabolic syndrome SLU-PP-332 increases energy expenditure and fatty acid oxidation, decreases fat mass, and improves insulin sensitivity. Also increases mitochondrial respiration in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-4-Hydroxy-N'-(naphthalen-2-ylmethylene)benzohydrazide
CAS 303760-60-3
Menge 50 mg
Ziel Estrogen and Related Receptor Agonists
Summenformel C18H14N2O2
Reinheit 0.98