Learn More
Molecular Probes™ SlowFade™ Diamond Eindeckmittel
SlowFade™ Diamond Eindeckmittel
Marke:  Molecular Probes™ S36963
250.80 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15441244
  • 338.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5 × 2 ml
Enthält 5 Tropfflaschen mit jeweils 2 ml Reagenz.
• Bei +2 bis +8 °C lagern oder bei -5 bis -30 °C einfrieren.
• Vor Licht schützen.
• Nach Erhalt noch mindestens 6 Monate stabil.
Montagelösung, Anti-Fade-Lösung
Eindeckmittel
SlowFade™
5 x 2 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Molecular Probes™ SlowFade™ Diamond Eindeckmittel > 5 x 2 ml