Learn More
Micronova™ Slim-T ™ Edelstahl-Wagensysteme
Ein einfaches Wagensystem für zwei oder drei Eimer mit elektropoliertem Edelstahlrahmen, optionalem T-Griff und 3-Zoll-Laufrollen mit 360°-Drehung für ausgezeichnete Manövrierfähigkeit. Zu den Systemen gehören farbcodierte Polypropylen-Eimer, die 22,7 l (6 gal.) fassen.
Marke: Micronova™ C-7
Beschreibung
Zu den Micronova SlimT™ Edelstahl-Wagensystemen gehören elektropolierte Edelstahlrahmen, die einen effektiven Transport und die Nutzung der im Lieferumfang enthaltenen 22,7 Liter (6 gal.) fassenden Polypropyleneimer mit Markierungen für Liter und Gallonen ermöglichen. Die großzügige Breite der Eimer von 48,3 cm (19 in.) erlaubt die Verwendung vielfältiger Mopps, und die um 360°Grad drehbaren, 7,6 cm (3 in.) messenden Laufrollen bieten eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit.
- Einfache und effektive Systeme mit zwei oder drei Eimern
- Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl für Haltbarkeit und lange Lebensdauer
- Um 360° drehbare Laufrollen bieten ausgezeichnete Manövrierbarkeit
- Eimer mit großzügiger Breite von 48,3 cm (19 in.), einem Fassungsvermögen von 6 Gallonen und Markierungen für Liter und Gallonen
- Geeignet für vielfältige Moppköpfe
- Die Zwei-Eimerwagen (C-7) haben blaue und gelbe Eimer
- Die Drei-Eimerwagen (C-9) haben blaue, rote und gelbe Eimer
- Das gesamte Gerät ist autoklavierbar
Bestellinformation
Jeder Eimer misst 19.25 x 9.5 x 9.5 in. (48.9 x 24.1 x 24.1cm).
Spezifikation
Wagen mit Doppeleimer | |
Edelstahl (304), elektropoliert, Polyketon | |
6 gal. | |
Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility | |
Reusable | |
Slimline™- und T-Mop™-Serie und eine Vielzahl anderer Moppköpfe | |
38,1 cm | |
23 in. | |
One kit, frame with two or three buckets per case | |
9 x 19 in. | |
Unsteril | |
55,9 cm |
22,7 l/Eimer, insgesamt 45,4 l | |
Autoklavierbar | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Edelstahl | |
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken | |
15 in. | |
Edelstahlrahmen, 19,25 x 9,5 x 9,5 Zoll, zwei 6 Gallonen-Eimer, Rollen um 360° drehbar | |
58,4 cm | |
Je 1 | |
22.9 x 48.3 cm | |
22 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
048161-000 | Konformitätsbescheinigung | 25/02/2025 | C-7 |
048119-000 | Konformitätsbescheinigung | 25/02/2025 | C-7 |
047557-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/01/2025 | C-7 |
045948-000 | Konformitätsbescheinigung | 31/12/2024 | C-7 |
044654-000 | Konformitätsbescheinigung | 09/08/2024 | C-7 |