Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Reinraumklebeband aus Vinyl in Industriequalität
Für leichte industrielle Anwendungen, Um- oder Neubauten von sowie als Unterstützung in Reinräumen
Marke:  Fisherbrand™ EGVFP-15PU
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13148605
Beschreibung
Beschreibung
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
  • Für den Einsatz in Bereichen konzipiert, die kein ultrareines Klebeband erfordern
  • Gute Haftung auf Kunststoffen, Polymeren sowie Edelstahl ohne Klebstoffrückstände beim Ablösen
  • Mit Reinraumstiften beschreibbar
  • Verarbeitung in kontrollierten Umgebungen
  • Auf einer Kunststoffspule und in Beuteln verpackt
  • Alle Rollen sind 36 yd. (33 m) lang
Compliance
Entspricht den Bundesspezifikationen für PPP-T-66 E und CID A-A 1689A
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Vinyl
Matt
Vinyl
Unsteril
33 x 38,1 mm (36 yd x 1,5 in.)
33 m
38.1 mm
Naturkautschuk
Violett
Tape
Reinraumklebeband in Industriequalität
Kennzeichnung, Etikettierung, Dosierung, Clean-Build-Projekte, leichte industrielle Anwendungen und Lebensmittelverarbeitung
36 yd.
1,5 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Reinraumklebeband aus Vinyl in Industriequalität > Fisherbrand Cleanroom Vinyl Tape, 3 in. plastic core, 1.5 in. wide, purple