Learn More
Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Maximieren Sie Ihre Röhrchenlagerungskapazitäten pro Tiefkühlschrank mit einer Racks-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren.
Marke: Thermo Scientific™ 1950816
Description
Maximieren Sie Ihre Lagerkapazität für Röhrchen pro Tiefkühlgerät mit Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit 5 Innentüren), einer Rack-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren. Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Fläschchen für effiziente Lagerung.
Die Thermo Scientific™ Gestell- und Röhrchen-Lösungen für Tiefkühlgeräte bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Gestelle sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 μl bis 5.0 ml ausgelegt und bieten dabei für Tiefkühlschränke mit vier oder fünf Innentüren maximale Probenlagerungskapazitäten.
Specifications
Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | |
48/Karton | |
5 | |
30 | |
9,5 in. | |
26,3 in. | |
14 cm |
Röhrchen | |
28 cu. ft. EXF600, HFU600B | |
6 | |
24 cm | |
66,8 cm | |
5,5 in. |